Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROGARD ™2000 Modell 417 Overshoes
MICROGARD™ 2000 STANDARD ger både skydd och komfort med exceptionellt vätske- och partikelskydd. Idealisk för ett brett spektrum av industriella applikationer
Brand:  Ansell™ WH20B-00417-00
8077.71 SEK valid until 2026-08-14
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28007" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15815352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12579.00 SEK
    8077.72 SEK / Paket med 250
    Save 4501.28 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Beskrivning
  • Elastisk öppning
  • Bundna sömmar
  • ESD PVC-sula
  • Storlek: 39-42• 42-46• 46-48
  • Färg: Vit