Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROGARD ™2000 Modell 417 Overshoes
MICROGARD™ 2000 STANDARD ger både skydd och komfort med exceptionellt vätske- och partikelskydd. Idealisk för ett brett spektrum av industriella applikationer
7350.00 SEK - 8077.72 SEK
Produkter 3
Produktkod Brand dimSize Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimSize Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15835352
Visa dokument Kampanjdetaljer
Ansell™
WH20B-00417-05
7350.00 SEK
Paket med 200
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
15815352
Visa dokument Kampanjdetaljer
Ansell™
WH20B-00417-00
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
12579.00 SEK
8077.72 SEK / Paket med 250
Save 4501.28 SEK
35% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
15825352
Visa dokument Kampanjdetaljer
Ansell™
WH20B-00417-02
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
12579.00 SEK
8077.72 SEK / Paket med 250
Save 4501.28 SEK
35% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Elastisk öppning
  • Bundna sömmar
  • ESD PVC-sula
  • Storlek: 39-42• 42-46• 46-48
  • Färg: Vit
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer