Läs mer
Buerkle™ Transportflaska aluminium UN
Produktkod. 10183164 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10183164 1250 mL Varje
1 options
Produktkod. 10183164 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03291250
I lager
Transportflaskor av aluminium med skruvlock stängs säkert och tätt och är godkända för förpackningstyp I (X). FN-koden är tryckt på flaskorna i svart.
  • Rent aluminium (material AL 99,5)
  • Med öljetter, förseglingsbar∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1250 mL
Färg Silver
Beskrivning Transportflaska
För användning med (applikation) Lämplig för transport
Inkluderar Med öglor, förseglingsbar
Höjd (metrisk) med stängning 202 mm
Material Aluminium
Kvantitet 1/Pk.
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Förslutning ingår Yes
Höjd (metrisk) 197 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 42.27 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad UN-godkännande 1 B1/X/250
Produkttyp Metal Storage Bottle