Beskrivning
- Rent aluminium (material AL 99,5)
- Med öljetter, förseglingsbar∣
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Inkluderar | Öljetter, förslutningsbara |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | UN 1B1/x/250 |
| Produkttyp | Transportflaska |