Läs mer
Buerkle™ Transportflaska aluminium UN
Produktkod. 10250082 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10250082 500 mL Varje
10760763 250 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10250082 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03290500
I lager
Transportflaskor av aluminium med skruvlock stängs säkert och tätt och är godkända för förpackningstyp I (X). FN-koden är tryckt på flaskorna i svart.
  • Rent aluminium (material AL 99,5)
  • Med öljetter, förseglingsbar∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Silver
Inkluderar Öljetter, förslutningsbara
Höjd (metrisk) med stängning 143 mm
Material Aluminium
Förslutning ingår Yes
Höjd (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) 80 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 16.91 oz.
Form Round
Certifikat och efterlevnad 1B1/x/250 xx/D/BAM 9186 UN-godkännande