Beskrivning
- Rent aluminium (material AL 99,5)
- Med öljetter, förseglingsbar∣
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | För transport, lämplig för mat |
| Inkluderar | Öljetter, FKM/Viton tätning |
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen med inre tätning av aluminium |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | UN 1B1/x/250 |