Läs mer
Buerkle™ Aluminiumflaskor med manipuleringssäker skruvlock och inre tätning
Handla allt Bürkle ProdukterBeskrivning
En aluminiumflaska speciellt lämpad för att lagra, transportera eller skicka ämnen och referensprover som ska förvaras helt oförändrade. Kan tömmas helt utan rester, luktneutral, ljustät, rostfri.
- Rent aluminium (material AL 99,5)
- Med manipuleringssäkert skruvlock av PP med inre tätning av aluminium
- Med FN-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1200 mL |
| För användning med (applikation) | Förvara, transportera eller skicka ämnen och referensprover som måste förvaras helt oförändrade |
| Material | Aluminium |
| Certifikat och efterlevnad | UN 1B1/x/250 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 24.8 cm |
| Stängningsmaterial | Polypropen med inre tätning av aluminium |
| Förslutningstyp | Säkerhetssäkert skruvlock |