Läs mer
Buerkle™ Aluminiumflaskor med manipuleringssäker skruvlock och inre tätning
Produktkod. 10501561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10501561 60 mL Varje
10609762 38 mL Varje
11826433 120 mL Varje
11836433 300 mL Varje
11846433 600 mL Varje
10247890 1200 mL Varje
15893944 3000 mL Varje
15803954 5600 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10501561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03270060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan tömmas helt utan rester. Buerkle™ Aluminiumflaskor med manipuleringssäker skruvlock och inre tätning är luktneutrala, ogenomträngliga för ljus och rostfria. Särskilt lämpad för att lagra, transportera eller skicka ämnen och referensprover som ska förvaras helt oförändrade.
En aluminiumflaska speciellt lämpad för att lagra, transportera eller skicka ämnen och referensprover som ska förvaras helt oförändrade. Kan tömmas helt utan rester, luktneutral, ljustät, rostfri.
  • Rent aluminium (material AL 99,5)
  • Med manipuleringssäkert skruvlock av PP med inre tätning av aluminium
  • Med FN-godkännande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Silver
För användning med (applikation) Förvara, transportera eller skicka ämnen och referensprover som måste förvaras helt oförändrade
Höjd (metrisk) med stängning 88 mm
Material Aluminium
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 84 mm
Stängningsmaterial Polypropen med inre tätning av aluminium
Diameter (metrisk) 40 mm
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock
Kapacitet (engelska) 2.03 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad UN 1B1/x/250