Läs mer
Buerkle™ Aluminiumflaskor med manipuleringssäker skruvlock och inre tätning
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
38 mL
60 mL
120 mL
300 mL
600 mL
1200 mL
3000 mL
5600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En aluminiumflaska speciellt lämpad för att lagra, transportera eller skicka ämnen och referensprover som ska förvaras helt oförändrade. Kan tömmas helt utan rester, luktneutral, ljustät, rostfri.
- Rent aluminium (material AL 99,5)
- Med manipuleringssäkert skruvlock av PP med inre tätning av aluminium
- Med FN-godkännande
Aluminiumflaska, UN-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskans yta | Aluminium |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Förvara, transportera eller skicka ämnen och referensprover som måste förvaras helt oförändrade |
| Höjd (metrisk) med stängning | 215 mm |
| Material | Aluminium |
| Vikt (metrisk) | 0.3 kg |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | UN 1B1/x/250 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |