Läs mer
Aluminum nitride Rod, Round, 10mm diameter, Thermo Scientific™
4551.32 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 24304-00-5 |
|---|---|
| Molekylformel | AlN |
| Molekylvikt (g/mol) | 40.99 |
| MDL-nummer | MFCD00003429 |
| InChI-nyckel | PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | aluminum nitride, aluminium nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminium nitride grade a, aluminium nitride grade b, aluminium nitride grade c |
| PubChem CID | 90455 |
| ChEBI | CHEBI:50884 |
| IUPAC-namn | alumanylidyneamine |
| LEDER | N#[Al] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15471847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042998.DO |
150 mm |
4551.32 SEK
150mm |
Beräknad leverans: 28-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 24304-00-5 | |
| 40.99 | |
| PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N | |
| 90455 | |
| alumanylidyneamine |
| AlN | |
| MFCD00003429 | |
| aluminum nitride, aluminium nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminium nitride grade a, aluminium nitride grade b, aluminium nitride grade c | |
| CHEBI:50884 | |
| N#[Al] |
Specifikationer
| Aluminum nitride | |
| White to pale yellow rod | |
| Odorless | |
| MFCD00003429 | |
| PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N | |
| alumanylidyneamine | |
| 90455 |
| 24304-00-5 | |
| 3.26 | |
| AlN | |
| aluminum nitride, aluminium nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminium nitride grade a, aluminium nitride grade b, aluminium nitride grade c | |
| N#[Al] | |
| 40.99 | |
| CHEBI:50884 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 246-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1055000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures