Läs mer
Aluminum oxide, 99%, Thermo Scientific™
1135.05 SEK - 4228.61 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1344-28-1 |
|---|---|
| Molekylformel | Al2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.96 |
| MDL-nummer | MFCD00003424 |
| InChI-nyckel | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
| PubChem CID | 9989226 |
| IUPAC-namn | dialuminium(3+) trioxidandiide |
| LEDER | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15442887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.36 |
500g |
1135.05 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15452887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.A3 |
2kg |
4228.61 SEK
2kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| Al2O3 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide |
Specifikationer
| Aluminum oxide | |
| Al2O3 | |
| 14,356 | |
| Insoluble in water. | |
| [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
| 101.96 | |
| 101.96 | |
| Odorless | |
| 3.965 g/mL |
| 1344-28-1 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide | |
| 9989226 | |
| 99% | |
| 1.768 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures