Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar
Produktkod. 15228816 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15228816
Brand: BRAND™ 37485
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll.
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Inkluderar USP batchcertifikat
  • Klass A, DE-M märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1
Produkttyp Volumetrisk kolv
Trådstorlek NS 12/21
Tolerans ±0,05 ml
Klass A
Förslutningstyp Propp