Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16114417 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Kvantitet:
12
24
48
60
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 60
Produktkod. 16114417
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Black Phenolic Caps bildar en exceptionellt tät försegling och erbjuder en bra kemisk barriär
  • Liners formar sig runt ytskiktets tätningsområden när locket skruvas på, vilket praktiskt taget eliminerar läckage, avdunstning, kontaminering, bindning och avdragning
  • Idealisk för allt från vätskor, till tvål, till makro-ryggradslösa djur.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 209 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 206 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm