Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16164657 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Kvantitet:
12
24
48
60
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet unitSize
16164657 30 mL Kona av polyeten 48 -
16184497 60 mL Kona av polyeten 288 -
16124407 60 mL Kona av polyeten 24 Paket med 24
16134407 120 mL Kona av polyeten 24 Paket med 24
16164497 120 mL Kona av polyeten 160 -
16174657 120 mL Gummi 24 -
16184657 240 mL Gummi 12 -
16104507 240 mL Kona av polyeten 108 Paket med 108
16104417 480 mL Kona av polyeten 12 Paket med 12
16104497 480 mL Kona av polyeten 60 Paket med 60
16194657 950 mL Gummi 12 Paket med 12
16114417 950 mL Kona av polyeten 12 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16164657
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Black Phenolic Caps bildar en exceptionellt tät försegling och erbjuder en bra kemisk barriär
  • Liners formar sig runt ytskiktets tätningsområden när locket skruvas på, vilket praktiskt taget eliminerar läckage, avdunstning, kontaminering, bindning och avdragning
  • Idealisk för allt från vätskor, till tvål, till makro-ryggradslösa djur.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 82 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 79 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm