Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Kvantitet:
12
24
48
60
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 60
Beskrivning
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
- Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
- Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
- Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
- Black Phenolic Caps bildar en exceptionellt tät försegling och erbjuder en bra kemisk barriär
- Liners formar sig runt ytskiktets tätningsområden när locket skruvas på, vilket praktiskt taget eliminerar läckage, avdunstning, kontaminering, bindning och avdragning
- Idealisk för allt från vätskor, till tvål, till makro-ryggradslösa djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 209 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 12 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 33-400 |
| Visa mer |