Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144754 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Kvantitet:
12
24
48
60
108
160
288
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 60
Produktkod. 16164657
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet
  • Smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Black Phenolic Caps bildar en exceptionellt tät försegling och erbjuder en bra kemisk barriär
  • Liners formar sig runt ytskiktets tätningsområden när locket skruvas på, vilket praktiskt taget eliminerar läckage, avdunstning, kontaminering, bindning och avdragning
  • Idealisk för allt från vätskor, till tvål, till makro-ryggradslösa djur.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Höjd (metrisk) med stängning 82 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 20-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 79 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm