Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16194497 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
950 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16194497 950 mL
1 options
Produktkod. 16194497
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med svarta fenollock fästa för att bibehålla renhet. Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med svarta fenollock är idealiska för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring.
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgade glasflaskor absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Black Phenolic Caps bildar en exceptionellt tät försegling och erbjuder en bra kemisk barriär
  • Liners formar sig runt ytskiktets tätningsområden när locket skruvas på, vilket praktiskt taget eliminerar läckage, avdunstning, kontaminering, bindning och avdragning
  • Idealisk för allt från vätskor, till tvål, till makro-ryggradslösa djur
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 209 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 30
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 206 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm