Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16154407 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1000 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 60
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16154407 480 mL PTFE/polyetenskum -
16154657 30 mL PTFE/polyetenskum -
16144407 60 mL PTFE/polyetenskum -
16194407 60 mL Massa/vinyl -
16174407 120 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16144397 120 mL Massa/vinyl Paket med 160
16154397 240 mL Massa/vinyl -
16184407 240 mL PTFE/polyetenskum -
16164397 480 mL Massa/vinyl Paket med 60
16144417 950 mL Massa/vinyl -
16164407 1000 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16154407
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenlock fästa för att bibehålla renhet.
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenlock fästa för att bibehålla renhet
  • Flaskor för allmänt bruk idealiska när innehållets integritet och UV-skydd är viktigt
  • Har en smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet, säkerställer integritet för långtidslagring och erbjuder utmärkt skydd för UV-känsligt innehåll
  • Vit polypropenlock ger god slaghållfasthet, termisk motståndskraft och böjlighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 16 mm
Höjd (metrisk) med stängning 171 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 28-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 168 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 75 mm