Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
Produktkod. 16164407 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1000 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 60
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16164407 1000 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16154657 30 mL PTFE/polyetenskum -
16144407 60 mL PTFE/polyetenskum -
16194407 60 mL Massa/vinyl -
16174407 120 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16144397 120 mL Massa/vinyl Paket med 160
16154397 240 mL Massa/vinyl -
16184407 240 mL PTFE/polyetenskum -
16164397 480 mL Massa/vinyl Paket med 60
16154407 480 mL PTFE/polyetenskum -
16144417 950 mL Massa/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16164407
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Boston Round Glass Bottles med vita polypropenkapslar är tillverkade av typ III soda-kalkglas för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov. Förpackas i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenkapslar fästa för att upprätthålla renlighet och skydda UV-känsligt innehåll.
Amber Boston rund typ III soda-lime glas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring. Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenlock fästa för att bibehålla renhet
  • Flaskor för allmänt bruk är idealiska när innehållsintegritet och UV-skydd är viktiga
  • Har en smal skruvhalsöppning, böjda axlar och rund kropp
  • Typ III soda-kalkglas ger minimal kemisk påverkan på innehållet
  • Bärnstensfärg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet, säkerställer integritet för långtidslagring och erbjuder utmärkt skydd mot UV-känsligt innehåll
  • Vit polypropenkapsyl erbjuder god slagstyrka, termisk beständighet och böjlighet
  • Förpackade i bekvämlighetspaket med lock fästa för att upprätthålla renlighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 209 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 206 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Boston rund flaska