Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
Produktkod. 16154417 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16154417 120 mL -
16134417 60 mL -
16164417 240 mL -
16124417 480 mL -
16184397 950 mL Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16154417
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i bekvämlighetsförpackningar med vita polypropenlock fästa för att bibehålla renhet. Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock är idealiska för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring.
  • Idealisk när innehållsintegritet och UV-skydd är viktigt
  • Har en smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Säkerställ integritet för långtidsförvaring och erbjuder utmärkt skydd för UV-känsligt innehåll
  • Absorbera alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Vit polypropenlock ger god slaghållfasthet, termisk motståndskraft och böjlighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 12 mm
Höjd (metrisk) med stängning 115 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 22-400
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 112 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm