Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
- Idealisk när innehållsintegritet och UV-skydd är viktigt
- Har en smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
- Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
- Säkerställ integritet för långtidsförvaring och erbjuder utmärkt skydd för UV-känsligt innehåll
- Absorbera alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
- Vit polypropenlock ger god slaghållfasthet, termisk motståndskraft och böjlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 10 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 20-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |