Läs mer
Fisherbrand™ Amber Boston runda glasflaskor utan kapsyler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16154507 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. 16154507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Typ III soda-kalkglas är idealiskt för lösningsmedels-, kemikalie- eller provförvaring
  • Har smal skruvhalsöppning, böjda axlar och en rund kropp
  • Glas ger minimal kemisk interferens med innehållet
  • Bärnstensfärgad färg absorberar alla våglängder i det ultravioletta spektrumet
  • Säkerställ integritet för långtidsförvaring och skydd för UV-känsligt innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 21 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 108
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm