Läs mer
Neville and More™ Alfaflaska i bärnstensfärgad glas med manipuleringssäker lock, 150 ml
Product Code. 17871277
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
150 mL
Product Code. Kapacitet (metrisk)
17871277 150 mL
1 missing translation for 'options'
Product Code. 17871277 missing translation for 'mfr' Neville and More™ missing translation for 'supplierNo' 305871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 SEK
    158.22 SEK / Paket med 24
    Save 1.78 SEK
    1% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Bärnstensfärgad sirapsflaska med manipuleringssäkert lock.
  • 28 mm Hals
  • Vit, LDPE-fodrad keps
Specifications
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Bärnsten
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 1 flaska
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Gängad
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5 oz.
Form Lutande axlar
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Alfaflaska