Läs mer
Gravis Bärnstensfärgade glasflaskor med bred hals
Beskrivning
- Bärnstensfärgat glas
- Fenolisk skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 72 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Visa mer |