Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glas Winchester-flaskor med smal hals med svarta polykonkorkar
Produktkod. 12307118
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
120 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Stängningsstorlek:
20/R3
24/R3
31/R6
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 40
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12307118 15 mL 20/R3 Paket med 40
12317118 30 mL 20/R3 Paket med 40
12327118 50 mL 24/R3 Paket med 40
12337118 100 mL 24/R3 Paket med 20
12347118 120 mL 24/R3 Paket med 20
12357118 150 mL 24/R3 Paket med 20
12367118 500 mL 31/R6 Paket med 10
12377118 1000 mL 31/R6 Paket med 10
12397118 2500 mL 31/R6 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12307118 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12307118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.00 SEK
    479.90 SEK / Paket med 40
    Save 89.10 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. Azpack™ Bärnstensfärgade glas Winchester-flaskor med smal hals med svarta polykonkapsyler skyddar ljuskänsliga vätskor.
  • Amber soda lime glas
  • Inkluderar svart konisk polyetenlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Bredd (metrisk) 29.6mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 62.7 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 20/R3
Förslutningstyp Skruvlock