Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glas Winchester-flaskor med smal hals med svarta polykonkorkar
Produktkod. 12367118
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
120 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Stängningsstorlek:
20/R3
24/R3
31/R6
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 40
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12367118 500 mL 31/R6 Paket med 10
12307118 15 mL 20/R3 Paket med 40
12317118 30 mL 20/R3 Paket med 40
12327118 50 mL 24/R3 Paket med 40
12337118 100 mL 24/R3 Paket med 20
12347118 120 mL 24/R3 Paket med 20
12357118 150 mL 24/R3 Paket med 20
12377118 1000 mL 31/R6 Paket med 10
12397118 2500 mL 31/R6 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12367118 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12367118
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. Azpack™ Bärnstensfärgade glas Winchester-flaskor med smal hals med svarta polykonkapsyler skyddar ljuskänsliga vätskor.
  • Amber soda lime glas
  • Inkluderar svart konisk polyetenlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/PK
Bredd (metrisk) 82mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 188 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 31/R6
Förslutningstyp Skruvlock