Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glas Winchester-flaskor med smal hals med svarta polykonkorkar
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
120 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Stängningsstorlek:
20/R3
24/R3
31/R6
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 40
Beskrivning
- Amber soda lime glas
- Inkluderar svart konisk polyetenlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 40/PK |
| Bredd (metrisk) | 29.6mm |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 62.7 mm |
| Förslutningsfoder | Kona av polyeten |
| Visa mer |