Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Rengöringsprocedur | USP renat vatten |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 12/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Show More |