Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda Amber Boston runda flaskor
Produktkod. p-8002012 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 11744289
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
  • Narrow mouth
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2.02 oz.
Rengöringsprocedur USP purified Water
Färg Amber
Material Glass
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg White
Liner material PTFE
Förslutning ingår Yes
Mun Wide
Form Round
Produkttyp Boston Round Bottle
Förslutningsfoder Polyethylene
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 20-400 mm
Förslutningstyp Screw Cap