Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals med svart urea skruvlock
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat sodalimeglas
- Inkluderar svart urea-skruvlock
- Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 40/PK |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 91 mm |
| Förslutningsfoder | Trämassabelagd PVDC |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Visa mer |