Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals med svart urea skruvlock
Produktkod. 12317148
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 12317148
Brand: Azpack™ 12317148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmänna förvaringsapplikationer. Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals och svart urea-skruvlock ger skydd för ljuskänsliga vätskor.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat sodalimeglas
  • Inkluderar svart urea-skruvlock
  • Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 61 mm
Förslutningsfoder Trämassabelagd PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 33/R3
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock