Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals med svart urea skruvlock
Produktkod. 12327148
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12327148 60 mL 38/R3 Paket med 40
11358023 15 mL 28/R3 Paket med 40
12317148 30 mL 33/R3 Paket med 40
11368023 100 mL 38/R3 Paket med 40
12347148 125 mL 38/R3 Paket med 40
12367148 250 mL 48/R3 Paket med 20
12387148 500 mL 58/R3 Paket med 20
12397148 1000 mL 63/R3 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12327148 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12327148
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmänna förvaringsapplikationer. Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals och svart urea-skruvlock ger skydd för ljuskänsliga vätskor.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat sodalimeglas
  • Inkluderar svart urea-skruvlock
  • Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 78 mm
Förslutningsfoder Trämassabelagd PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Skruvlock