Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals med svart urea skruvlock
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Beskrivning
- Constructed of amber-colored soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Amber |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 10/PK |
| Stängningsfärg | Black |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 189 mm |
| Förslutningsfoder | Wood Pulp-faced PVDC |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Visa mer |