Läs mer
Azpack™ Bärnstensfärgade glas pulverflaskor med bred hals med vita polypropelen wadless lock
Produktkod. 11318033
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11318033 100 mL 38/R3 Paket med 40
12307158 15 mL 28/R3 Paket med 40
11377194 30 mL 33/R3 Paket med 40
11308033 60 mL 38/R3 Paket med 40
11328033 120 mL 38/R3 Paket med 40
11338033 250 mL 48/R3 Paket med 20
11348033 500 mL 58/R3 -
11358033 1000 mL 63/R3 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11318033 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11318033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00 SEK
    566.85 SEK / Paket med 40
    Save 106.15 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmänna förvaringsbehov. Azpack™ Bärnstensfärgade glaspulverflaskor med bred hals och vita våtlösa kapsyler av polypropen har inpassade vita lock som är idealiska för märkning.
  • Soda lime glasflaska
  • Bred mun
  • Inkluderar monterad vit polypropenlock utan foder
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 91 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Wadless Keps