Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun
Produktkod. 11937944 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
24-400
28-400
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
11937944 125 mL 24-400 Paket med 72
11947944 250 mL 24-400 Paket med 72
11947924 500 mL 28-400 Paket med 48
11927914 1000 mL 38-430 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11937944
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Skydda ljuskänsliga material under provtagning, transport eller lagring
  • Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
  • Finns i olika kapaciteter
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Uppfyllande
Träffa USA Farmakopé 661 (Behållare, ljustransmission).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Bärnsten
Material HDPE
Halsfinish 24-400
Certifikat och efterlevnad US Pharmacopoeia 661
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock