Läs mer
DWK Life Sciences Reagensflaska, smal hals, soda-limeglas, bärnsten, standard konisk slipad hals
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
En maximal användningstemperatur på +°100 C rekommenderas. Motståndskraft mot termisk stöt 30 K. Hydrolytisk klass 3. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
- UV-skydd på grund av yttre färgning
- Alla glaskomponenter
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Transport och frakt av ljuskänsliga prover; Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat |
| Inkluderar | Med standard slipad glaspropp |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |