Läs mer
Glassco Bärnstensflaska med skruvkork
Produktkod. 32108083
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
32108083 100 mL
32108076 250 mL
32108078 500 mL
32108084 1 L
32108080 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 32108083 Leverantör Glassco Leverantörsnummer EU275.202.01
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagensflaska med proppropenskruvlock och gjutring uppfyller DIN/ISO 4796-standarderna.
  • Bärnstensfärgade reagensflaskor med GL-45 skruvlock och hällring.
  • Kapaciteten varierar från 100 ml till 2 l.
  • Tillverkad av 3,3 Boro-glas.
  • Uppfyller DIN/ISO 4796-standarder.
  • Autoklavbar propylpropenskruvlock.
  • Droppfri hällring av polypropen.
  • Tydlig skala, examen och stort markeringsområde.
  • Flaskor är autoklavbara och kan steriliseras.
  • Tål höga temperaturer.
  • Mycket motståndskraftig mot kemikalier och hög mekanisk styrka.
  • Utskriven med en retrace-kod.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Bärnsten
Inkluderar Tryckt med Retrace-kod
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 100 mm
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 56 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad DIN/ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Reagensflaska