Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med monterad skruvlock, bärnsten
Produktkod. 12347128 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12347128 100 mL Paket med 20
12337128 60 mL Paket med 40
12810944 150 mL Paket med 20
10542433 250 mL Paket med 20
12830944 500 mL Paket med 10
10595924 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12347128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.58 SEK
    134.90 SEK / Paket med 20
    Save 8.68 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda Lime glasflaska med monterad skruvtopp, bärnsten i laboratoriet som en utilitaristisk flaska för laboratoriemedia, inklusive fasta ämnen och vätskor. Flaskan har en manipuleringssäker förslutning.
  • Vit manipuleringssäker stängning av polypropen och foder av polykon
  • Amber soda lime glas Typ 3
  • ISO auktoriserad
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 46.1 mm
Material Soda Lime Glas
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 20 förpackning
Kvantitet 20 st
Skruvmaterial Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polykon
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 104.8 mm
Förslutningsfoder Polypropen/SOR
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 46.1 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO
Produkttyp Laboratorieflaska