Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med monterad skruvlock, bärnsten
Produktkod. p-8000707 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 12337128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda Lime glasflaska med monterad skruvtopp, bärnsten i laboratoriet som en utilitaristisk flaska för laboratoriemedia, inklusive fasta ämnen och vätskor. Flaskan har en manipuleringssäker förslutning.
  • Vit manipuleringssäker stängning av polypropen och foder av polykon
  • Amber soda lime glas Typ 3
  • ISO auktoriserad
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 38.6 mm
Material Soda Lime Glas
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 st
Skruvmaterial Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polykon
Certifikat och efterlevnad ISO
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 94 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Förslutningsfoder Polypropen/SOR
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 38.6 mm
Förslutningstyp Skruvlock