Läs mer
Fisherbrand™ Amber Soda Lime glasflaska med avsmalnande förslutning
Produktkod. 12850944 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12850944 15 mL Paket med 40
1 options
Produktkod. 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.81 SEK
    212.60 SEK / Paket med 40
    Save 14.21 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Typ 3 alfaflaska i glas PP28mm försedd med sabotageskyddslock.
  • ISO sortiment för vätskor.
  • Monterad vit polypropen sabotage evident vistop stängning och polykon foder.
  • Bärnsten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 33 mm
Fyll volymintervall 22mL
Material Soda Lime Glas
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 st
Skruvmaterial Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polykon
Nominell kapacitet 15mL
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 52 mm
Förslutningsfoder Polykon
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Avsmalning
Form Rund
Produkttyp Alfaflaska