Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Inre | 38.6 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Hals-ID (metrisk) | 28mm |
| Antal per förpackning | 40 förpackning |
| Kvantitet | 40 st |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | LDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |