Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Inre | 62 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Hals-ID (metrisk) | 28mm |
| Antal per förpackning | 20 förpackning |
| Kvantitet | 20 st |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | LDPE |
| Nominell kapacitet | 250mL |
| Visa mer |