Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten
Produktkod. 12810954 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12810954 500 mL Paket med 10
11367114 30 mL Paket med 40
11377114 60 mL Paket med 40
12880944 100 mL Paket med 20
12890944 150 mL Paket med 20
12800954 250 mL Paket med 20
12820954 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12810954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 SEK
    162.35 SEK / Paket med 10
    Save 4.65 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Sabotagesäker vistop-stängning med polykonfoder
  • ISO auktoriserad
  • Amber soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 97.5 mm
Material Glas (typ 3)
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 10-pack
Kvantitet 10-pack
Stängningsfärg Vitt
Liner material LDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 215.6 mm
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO
Produkttyp Laboratorieflaska