Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten
Produktkod. p-8000708 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 11367114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, bärnsten i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Sabotagesäker vistop-stängning med polykonfoder
  • ISO auktoriserad
  • Amber soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Material Glas (typ 3)
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 st
Stängningsfärg Vitt
Liner material LDPE
Certifikat och efterlevnad ISO
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 67 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 67 mm