Läs mer
BRAND™ Bärnsten USP Mätkolv
Med propp av polypropen
780.00 SEK - 1380.00 SEK
Specifikationer
Stängningsmaterial | Polypropen |
---|---|
Färg | Bärnsten |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Klass | A |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15811208
|
BRAND™
957481 |
5 mL |
780.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15831208
|
BRAND™
957483 |
20 mL |
780.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15881208
|
BRAND™
957489 |
250 mL |
925.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15801218
|
BRAND™
957491 |
1000 mL |
1380.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Specifikationer
Polypropen | |
Bärnsten | |
Borosilikatglas (3.3) | |
A |