Läs mer
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer glasflaskor med svarta fenollock
Produktkod. 16144367 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16144367 30 mL
16164367 120 mL
16154367 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16144367
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet
  • Har en bred öppning, vilket gör dem idealiska för allmänt bruk
  • Bärnstensfärg filtrerar bort ultravioletta våglängder och kan användas för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassiska vitaminflaskor för läkemedelsförpackningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 16 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 28-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 65 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Round
Produkttyp Packerflaska med bred mun