Läs mer
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16164367 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16164367 120 mL
16144367 30 mL
16154367 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16164367
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet
  • Har en bred öppning, vilket gör dem idealiska för allmänt bruk
  • Bärnstensfärg filtrerar bort ultravioletta våglängder och kan användas för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassiska vitaminflaskor för läkemedelsförpackningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Bärnsten
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol