Läs mer
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144760 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
Produktkod. 16164367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet
  • Har en bred öppning, vilket gör dem idealiska för allmänt bruk
  • Bärnstensfärg filtrerar bort ultravioletta våglängder och kan användas för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassiska vitaminflaskor för läkemedelsförpackningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Bärnsten
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol