Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning
- Bred öppning för enkel överföring av innehåll
- Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
- Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
- Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
- Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
- Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 98 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 38-400 |
| Visa mer |