Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade glasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16124367 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 720
Produktkod. 16124367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnsten, USP Typ III soda-lime glas idealiskt för förvaring av ljuskänsliga prover eller torra pulver. Enkelt att ta bort innehållet.
  • Bred öppning för enkel överföring av innehåll
  • Bärnstensfärgen filtrerar bort ultravioletta våglängder, perfekt för ljuskänsliga fasta ämnen
  • Klassisk form av vitaminflaskor som ofta används i läkemedelsförpackningar
  • Används ofta i kemiska och miljömässiga tillämpningar
  • Caps erbjuder god slaghållfasthet och smidighet, kan smältas om efter att de har formats
  • Cap liner är gjord av en vinylbeläggning applicerad på högdensitetspolyetenbestruket papper och sedan lamineras den till massaskiva
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
Höjd (metrisk) med stängning 52 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 53-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 146 mm
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 81 mm